Natriumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S7920-500G S7920-100G
SIALS7920-500GEA 300 EUR InStock
SIALS7920-500G SIALS7920-100G
Natriumfluorid, Sigma-Aldrich®
Sodium fluoride
Formel: NaF
MW: 41.99 g/mol
Siedepunkt: 1700
Melting Pt: 993
Dichte: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003524
CAS-Nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08691
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=5de299c7c1002dab6bcd571d3b9397558a27a5dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge