Kaliumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
204102-10G 204102-250G 204102-50G
SIAL204102-10GEA 85.6 EUR InStock
SIAL204102-10G SIAL204102-250G SIAL204102-50G
Kaliumiodid, Sigma-Aldrich®
Kaliumiodid
Formel: Kl
Dichte: 3,13 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge