Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumiodat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

15264.3600 15264.5600 15264.0600 15264.2600 15264.4600
KRAF15264.3600EA 216 EUR InStock
KRAF15264.3600 KRAF15264.5600 KRAF15264.0600 KRAF15264.2600 KRAF15264.4600
Kaliumiodat, reinst
Kaliumiodat


Formel: KlO₃
Melting Pt: 560 °C
Dichte: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge