Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumnitrat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

15269.1600 15269.3600 15269.5600 15269.2600 15269.6600 15269.7500
KRAF15269.1600EA 33.1 EUR InStock
KRAF15269.1600 KRAF15269.3600 KRAF15269.5600 KRAF15269.2600 KRAF15269.6600 KRAF15269.7500
Kaliumnitrat analytisches Reagens
Kaliumnitrat


Formel: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Melting Pt: 334
Dichte: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge