Rubidiumnitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
289299-10G 289299-50G
SIAL289299-10GEA 87.3 EUR InStock
SIAL289299-10G SIAL289299-50G
Rubidiumnitrat, Sigma-Aldrich®
Rubidium nitrate
Formel: NO₃Rb
Siedepunkt: 578 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 310 °C
Dichte: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011193
CAS-Nummer: 13126-12-0
EINECS: 236-060-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge