Kaliumsuperoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
278904-250G 278904-50G
SIAL278904-250GEA 185 EUR InStock
SIAL278904-250G SIAL278904-50G
Kaliumsuperoxid, Sigma-Aldrich®
Potassium superoxide
Formel: KO₂
Melting Pt: 560 °C
Dichte: 2,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082411
CAS-Nummer: 12030-88-5
EINECS: 234-746-5
UN: 2466
ADR: 5.1,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge