Trinatriumtrimetaphosphat
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
89063.A1 89063.A7
89063.A1EA 67.1 EUR InStock
89063.A1 89063.A7
Trinatriumtrimetaphosphat
Trinatriumtrimetaphosphat
CAS No.: 7785-84-4 Molecular Formula: (NaPO3)3 Formula Weight: 305.89 Physical Form: Powder Density: 2.49
Formel: Na₃O₉P₃
Melting Pt: 588 °C
Dichte: 2,49
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00867826
CAS-Nummer: 7785-84-4
EINECS: 232-088-3
Merck Index: 14,8696
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge