98+% ACS
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
424190050 424195000 424190025 424190100
ACRO424190050EA 26.2 EUR InStock
ACRO424190050 ACRO424195000 ACRO424190025 ACRO424190100
98+% ACS
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel: K₂HPO₄
MW: 174.18 g/mol
Melting Pt: 340 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011383
CAS-Nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=bf7c831e84a9e041f3acaa70912b0ef870c7ea23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1.0 % (2 g, 105°C)
pH 8.5 to 9.6 (5% soln. at 25°C)
Titration excess HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge