Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriummetabisulfit, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

06199.3600 06199.2600 06199.5600 06199.6600 06199.7500
KRAF06199.3600EA 27.8 EUR InStock
KRAF06199.3600 KRAF06199.2600 KRAF06199.5600 KRAF06199.6600 KRAF06199.7500
Natriummetabisulfit, reinst
Natriummetabisulfit


Formel: Na₂S₂O₅
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge