Natriumhexafluoroantimonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
237981-100G 237981-25G
SIAL237981-100GEA 241 EUR InStock
SIAL237981-100G SIAL237981-25G
Natriumhexafluoroantimonat, Sigma-Aldrich®
Natriumhexafluoroantimonat
Formel: F₆NaSb
Dichte: 3,379 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00003482
CAS-Nummer: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge