di-Natriummetasilicat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
307815-1KG 307815-25G
SIAL307815-1KGEA 69.2 EUR InStock
SIAL307815-1KG SIAL307815-25G
di-Natriummetasilicat, Sigma-Aldrich®
di-Natriummetasilicat
Formel: Na₂O₃Si
MW: 122.06 g/mol
Melting Pt: ∼72.2 °C
Dichte: 1.749 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003492
CAS-Nummer: 6834-92-0
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08788
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge