Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumsulfat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


06171.3600 06171.1600 06171.2600 06171.5600 06171.6600 06171.7500
KRAF06171.3600EA 50 EUR InStock
KRAF06171.3600 KRAF06171.1600 KRAF06171.2600 KRAF06171.5600 KRAF06171.6600 KRAF06171.7500
Kaliumsulfat, reinst
Potassium sulphate


Formel: K₂SO₄
Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1069 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge