Natriumtellurit (IV) ≥99% −100 mesh, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
400688-10G 400688-50G
SIAL400688-10GEA 137 EUR InStock
SIAL400688-10G SIAL400688-50G
Natriumtellurit (IV) ≥99% −100 mesh, Sigma-Aldrich®
Sodium tellurite(IV)
Formel: Na₂O₃Te
MW: 221.58 g/mol
Melting Pt: 710
MDL Number: MFCD00036141
CAS-Nummer: 10102-20-2
EINECS: 233-268-4
UN: 3284
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,08834
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge