Natriummetavanadat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
590088-25G 590088-100G 590088-5G
SIAL590088-25GEA 90.9 EUR InStock
SIAL590088-25G SIAL590088-100G SIAL590088-5G
Natriummetavanadat, Sigma-Aldrich®
Natriummetavanadat
Formel: NaO₃V
Melting Pt: 630 °C
Dichte: 5,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011125
CAS-Nummer: 13718-26-8
EINECS: 237-272-7
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08849
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge