Ammoniumhydrogendifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
004041-5KG 004041-10KG 004041-1KG
FLUO004041-5KGEA 0 EUR InStock
FLUO004041-5KG FLUO004041-10KG FLUO004041-1KG
Ammoniumhydrogendifluorid
Ammoniumhydrogendifluorid
Formel: NH₄HF₂
MW: 57.04 g/mol
Melting Pt: 127
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012018
CAS-Nummer: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00498
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge