Calciumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
449717-25G 449717-5G
SIAL449717-25GEA 638 EUR InStock
SIAL449717-25G SIAL449717-5G
Calciumfluorid, Sigma-Aldrich®
Calcium fluoride
Formel: CaF₂
MW: 78.07 g/mol
Siedepunkt: 2500
Melting Pt: 1418
Dichte: 3.18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010907
CAS-Nummer: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge