Magnesiumfluorid ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca, Na) (max. 1% Ca + Na)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
36391.14 36391.22
36391.14EA 82.8 EUR InStock
36391.14 36391.22
Magnesiumfluorid ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca, Na) (max. 1% Ca + Na)
Magnesium fluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 7783-40-6 Molecular Formula: F2Mg Formula Weight: 62.30 Physical Form: 3-6mm Vacuum Melted Lump Density: 3.148 Refractive Index: 1.35-1.38 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1261° Merck Reference: 14,5665 MDL No.: MFCD00011108
Vacuum deposition
Formel: MgF₂
MW: 62.3 g/mol
Siedepunkt: 2260
Melting Pt: 1261 °C
Dichte: 3.148
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011108
CAS-Nummer: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 14,5665
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge