Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Calciumhydroxid, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

15213.5601 15213.3600 15213.4600 15213.6600
KRAF15213.5601EA 0 EUR InStock
KRAF15213.5601 KRAF15213.3600 KRAF15213.4600 KRAF15213.6600
Calciumhydroxid, reinst
Calciumhydroxid


Formel: Ca(OH)₂
MW: 74.09 g/mol
Melting Pt: 550
Dichte: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01675
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge