Magnesiumhydroxid 95-100,5%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
12367.36 12367.22 12367.A4
12367.36EA 46.9 EUR InStock
12367.36 12367.22 12367.A4
Magnesiumhydroxid 95-100,5%
Magnesiumhydroxid
Purity: 95-100.5% CAS No.: 1309-42-8 Molecular Formula: Mg(OH)2 Formula Weight: 58.33 Physical Form: Powder Density: 2.36 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 360°dec Solubility: Soluble in dilute acids. Practically insoluble in water Merck Reference: 14,5670 MDL No.: MFCD00011104
Flame retardant in plastics, such as PVC, as it produces less toxic fumes
Formel: Mg(OH)₂
MW: 58.32 g/mol
Melting Pt: 360 °C (Zers.)
Dichte: 2.36
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011104
CAS-Nummer: 1309-42-8
EINECS: 215-170-3
Merck Index: 13,05693
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..