Bortribromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
202207-100G 202207-25G
SIAL202207-100GEA 246 EUR InStock
SIAL202207-100G SIAL202207-25G
Bortribromid, Sigma-Aldrich®
Bortribromid
Formel: BBr₃
MW: 250.52 g/mol
Siedepunkt: 91.2
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 2.645 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011312
CAS-Nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01337
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge