Aluminiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
294713-100G 294713-500G
SIAL294713-100GEA 161 EUR InStock
SIAL294713-100G SIAL294713-500G
Aluminiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Aluminiumchlorid
Formel: AlCl₃
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 180…181 °C
Dichte: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge