Aluminiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
449628-10G 449628-50G
SIAL449628-10GEA 65.3 EUR InStock
SIAL449628-10G SIAL449628-50G
Aluminiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Aluminium fluoride
Formel: AlF₃
Melting Pt: 1040 °C
Dichte: 2,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003426
CAS-Nummer: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00351
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge