Triethylborat 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
139582500 139580010
ACRO139582500EA 84 EUR InStock
ACRO139582500 ACRO139580010
Triethylborat 97%
Triethylborat
Formel: C₆H₁₅BO₃
Siedepunkt: 117…118 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –84,5 °C
Dichte: 0,858 g/cm³
Flash-Pt: 11 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012846
CAS-Nummer: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge