Triethylborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T59307-100ML T59307-500ML
SIALT59307-100MLEA 66 EUR InStock
SIALT59307-100ML SIALT59307-500ML
Triethylborat, Sigma-Aldrich®
Triethylborat
Formel: C₆H₁₅BO₃
Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –84,8 °C
Dichte: 0,858 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012846
CAS-Nummer: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge