Trimethylborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
443999-100ML 443999-1L
SIAL443999-100MLEA 72.3 EUR InStock
SIAL443999-100ML SIAL443999-1L
Trimethylborat, Sigma-Aldrich®
Trimethylborat
Formel: C₃H₉BO₃
MW: 103.91 g/mol
Siedepunkt: 67
Melting Pt: –5 °C
Dichte: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –11 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008346
CAS-Nummer: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09842
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..