Trimethylborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
452920-100ML 452920-2L 452920-500ML
SIAL452920-100MLEA 39.2 EUR InStock
SIAL452920-100ML SIAL452920-2L SIAL452920-500ML
Trimethylborat, Sigma-Aldrich®
Trimethylborat
Formel: C₃H₉BO₃
Siedepunkt: 67 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –5 °C
Dichte: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –11 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008346
CAS-Nummer: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09842
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge