Blei(II)bromid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
35703.03 35703.06 35703.14
35703.03EA 116 EUR InStock
35703.03 35703.06 35703.14
Blei(II)bromid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Blei(II)bromid
Purity: 99.999% CAS No.: 10031-22-8 Molecular Formula: Br2Pb Formula Weight: 367.01 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 6.66 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 373° Boiling Point: 916° Merck Reference: 14,5403 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011156
Formel: Br₂Pb
Siedepunkt: 916 °C
Melting Pt: 373 °C
Dichte: 6,66
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011156
CAS-Nummer: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5403
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge