Blei(II)nitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203580-10G 203580-50G
SIAL203580-10GEA 107 EUR InStock
SIAL203580-10G SIAL203580-50G
Blei(II)nitrat, Sigma-Aldrich®
Blei(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Melting Pt: 450…470 °C
Dichte: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge