Siliciumdioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
637238-250G 637238-500G 637238-50G
SIAL637238-250GEA 589 EUR InStock
SIAL637238-250G SIAL637238-500G SIAL637238-50G
Siliciumdioxid, Sigma-Aldrich®
Siliciumdioxid
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1719 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge