Triethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
390143-10ML 390143-50ML
SIAL390143-10MLEA 51.2 EUR InStock
SIAL390143-10ML SIAL390143-50ML
Triethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Triethoxysilane
Formel: C₆H₁₆O₃Si
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –170 °C
Dichte: 0,8753 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009061
CAS-Nummer: 998-30-1
EINECS: 213-650-7
UN: 3384
ADR: 6.1,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge