Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
AB111385.0100 AB111385.0002 AB111385.2500
ABCRAB111385.0100EA 0 EUR InStock
ABCRAB111385.0100 ABCRAB111385.0002 ABCRAB111385.2500
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Formel: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208.33 g/mol
Siedepunkt: 168
Melting Pt: –85.5 °C
Dichte: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 38
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009062
CAS-Nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge