Vinyltrimethoxysilan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B21176.22 B21176.36
B21176.22EA 54.1 EUR InStock
B21176.22 B21176.36
Vinyltrimethoxysilan ≥98%
Vinyltrimethoxysilan
Purity: 98% CAS No.: 2768-02-7 Molecular Formula: C5H12O3Si Formula Weight: 148.24 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.3920 Odour: Fruit-like Melting Point: -40° Boiling Point: 122-124° Beilstein Reference: 1099136 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008605
Formel: C₅H₁₂O₃Si
MW: 148.23 g/mol
Siedepunkt: 122…124 °C
Melting Pt: < –40 °C
Dichte: 0.970
Flash-Pt: 23 °C (73 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008605
CAS-Nummer: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge