Vinyltrimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
235768-100ML 235768-500ML
SIAL235768-100MLEA 87.1 EUR InStock
SIAL235768-100ML SIAL235768-500ML
Vinyltrimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Vinyltrimethoxysilan
Formel: C₅H₁₂O₃Si
MW: 148.23 g/mol
Siedepunkt: 123
Melting Pt: 0
Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008605
CAS-Nummer: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge