Tetravinylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
318256-25G 318256-5G
SIAL318256-25GEA 566 EUR InStock
SIAL318256-25G SIAL318256-5G
Tetravinylsilan, Sigma-Aldrich®
Tetravinylsilan
Formel: C₈H₁₂Si
MW: 136.27 g/mol
Siedepunkt: 125
Dichte: 0.7984
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008607
CAS-Nummer: 1112-55-6
EINECS: 214-192-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge