(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
440167-100ML 440167-1L 440167-2.5L 440167-500ML
SIAL440167-100MLEA 68.3 EUR InStock
SIAL440167-100ML SIAL440167-1L SIAL440167-2.5L SIAL440167-500ML
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan
Formel: C₉H₂₀O₅Si
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 122 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005144
CAS-Nummer: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge