N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
440302-100ML 440302-500ML
SIAL440302-100MLEA 59.1 EUR InStock
SIAL440302-100ML SIAL440302-500ML
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin
Formel: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 222.36 g/mol
Siedepunkt: 261…263 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼ 0 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 136
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008173
CAS-Nummer: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge