Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

Lieferant: CHEMPUR SILANE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

SILS00625.25 SILS00625.100 SILS00625.500
SILNSILS00625.25EA 0 EUR InStock
SILNSILS00625.25 SILNSILS00625.100 SILNSILS00625.500
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin


Formel: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 222.36 g/mol
Siedepunkt: 261…263 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼ 0 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 136
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008173
CAS-Nummer: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge