(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilan
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AB111230.0025 AB111230.0100
ABCRAB111230.0025EA 0 EUR InStock
ABCRAB111230.0025 ABCRAB111230.0100
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilan
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilan
Formel: H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 193.32 g/mol
MDL Number: MFCD00048021
CAS-Nummer: 3069-25-8
EINECS: 221-334-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge