Isobutyltrimethoxysilan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21048.14 B21048.22 B21048.36
B21048.14EA 23.3 EUR InStock
B21048.14 B21048.22 B21048.36
Isobutyltrimethoxysilan ≥97%
Isobutyltrimethoxysilan
Purity: 97% CAS No.: 18395-30-7 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2Si(OCH3)3 Formula Weight: 178.31 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.3960 Boiling Point: 154-157° Beilstein Reference: 2233976 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00051589
Formel: (H₃C)₂HCSi(OCH₃)₃
Siedepunkt: 154…157 °C
Dichte: 0,930
Flash-Pt: 43 °C (109 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051589
CAS-Nummer: 18395-30-7
EINECS: 242-272-5
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge