Decyltrimethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS05625.10 SILS05625.25 SILS05625.100
SILNSILS05625.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS05625.10 SILNSILS05625.25 SILNSILS05625.100
Decyltrimethoxysilan
Decyltrimethoxysilan
Formel: C₁₃H₃₀O₃Si
MDL Number: MFCD00069135
CAS-Nummer: 5575-48-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge