Ethyltrimethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS08875.10 SILS08875.25
SILNSILS08875.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS08875.10 SILNSILS08875.25
Ethyltrimethoxysilan
Ethyltrimethoxysilan
Formel: C₅H₁₄O₃Si
Siedepunkt: 123…124 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,94 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00051541
CAS-Nummer: 5314-55-6
EINECS: 226-172-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge