Hexyltrimethoxysilan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L03576.06 L03576.14
L03576.06EA 24.9 EUR InStock
L03576.06 L03576.14
Hexyltrimethoxysilan ≥97%
Hexyltrimethoxysilan
Purity: 97% CAS No.: 3069-19-0 Molecular Formula: CH3(CH2)5Si(OCH3)3 Formula Weight: 206.36 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4070 Boiling Point: 202-203° Beilstein Reference: 2347551 MDL No.: MFCD00039801
Formel: C₉H₂₂O₃Si
Siedepunkt: 202…203 °C
Dichte: 0,920
Flash-Pt: 62 °C (143 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039801
CAS-Nummer: 3069-19-0
EINECS: 221-331-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge