Methyltrimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
246174-1L 246174-250ML
SIAL246174-1LEA 140 EUR InStock
SIAL246174-1L SIAL246174-250ML
Methyltrimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Methyltrimethoxysilan
Formel: C₄H₁₂O₃Si
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 11 °C
Dichte: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008342
CAS-Nummer: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge