Octadecyltrimethoxysilan 90% tech.
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
313600250 313601000
ACRO313600250EA 87.5 EUR InStock
ACRO313600250 ACRO313601000
Octadecyltrimethoxysilan 90% tech.
Octadecyltrimethoxysilan
Formel: C₂₁H₄₆O₃Si
Siedepunkt: 170 °C (,1 mmHg)
Melting Pt: 13…17 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flash-Pt: 139 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043060
CAS-Nummer: 3069-42-9
EINECS: 221-339-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate. May partially crystallize)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % Total octadecyltrimethoxysilanes
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge