Octadecyltrimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
376213-25ML 376213-5ML
SIAL376213-25MLEA 174 EUR InStock
SIAL376213-25ML SIAL376213-5ML
Octadecyltrimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Octadecyltrimethoxysilan
Formel: C₂₁H₄₆O₃Si
MDL Number: MFCD00043060
CAS-Nummer: 3069-42-9
EINECS: 221-339-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge