Octadecyltrimethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS12325.25 SILS12325.100
SILNSILS12325.25EA 0 EUR InStock
SILNSILS12325.25 SILNSILS12325.100
Octadecyltrimethoxysilan
Octadecyltrimethoxysilan
Formel: C₂₁H₄₆O₃Si
MDL Number: MFCD00043060
CAS-Nummer: 3069-42-9
EINECS: 221-339-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge