Octyltrimethoxysilan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
42698.06 42698.14 42698.22
42698.06EA 36 EUR InStock
42698.06 42698.14 42698.22
Octyltrimethoxysilan ≥97%
Octyltrimethoxysilan
Purity: 97+% CAS No.: 3069-40-7 Molecular Formula: C11H26O3Si Formula Weight: 234.41 Flash Point: 102°(216°F) Physical Form: Liquid Density: 0.907 Refractive Index: 1.417 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless to yellow Boiling Point: 75°/0.1mm MDL No.: MFCD00043053
Formel: C₁₁H₂₆O₃Si
Siedepunkt: 75 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 0,907
Flash-Pt: 102 °C (216 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043053
CAS-Nummer: 3069-40-7
EINECS: 221-338-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge