(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
63797-100ML-F 63797-25ML-F
SIAL63797-100ML-FEA 359 EUR InStock
SIAL63797-100ML-F SIAL63797-25ML-F
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan
Formel: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 238.42 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00053924
CAS-Nummer: 14814-09-6
EINECS: 238-883-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge