(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
175617-100G 175617-25G 175617-500G
SIAL175617-100GEA 141 EUR InStock
SIAL175617-100G SIAL175617-25G SIAL175617-500G
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan
Formel: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004901
CAS-Nummer: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge