Methyldiphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
SILS08000.10 SILS08000.25
SILNSILS08000.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS08000.10 SILNSILS08000.25
Methyldiphenylsilan
Methyldiphenylsilan
Formel: C₁₃H₁₄Si
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9975 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008255
CAS-Nummer: 776-76-1
EINECS: 212-281-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge